Merck
553778
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-3-nitrocarbazol
98%
Größe auswählen
25 G
CHF 407.00
CHF 407.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 407.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 407.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-15-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(16(17)18)7-8-14(12)15/h3-9H,2H2,1H3
InChIKey
WONHLSYSHMRRGO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
9-Ethyl-3-nitrocarbazole can be prepared from 9-ethyl carbazole via nitration.[1] Its crystals exhibit triclinic crystal system.[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structures of 9-ethyl-3-nitrocarbazole and 1-(9-carbazolyl)-3-(3-nitro-9-carbazolyl) propane.
Chen Z, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 48(12), 2185-2189 (1992)
Chlorination of carbazole and its derivatives with 1-chlorobenzotriazole.
Bowyer PM, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 2775-2777 (1971)