Merck
553522
Sigma-Aldrich
Octyldecyl-funktionalisiertes Kieselgel
extent of labeling: 9-13% carbon loading
Größe auswählen
100 G
CHF 287.00
CHF 287.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 287.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 287.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Kennzeichnungsgrad
9-13% carbon loading
Qualitätsniveau
SMILES String
O=[SiH2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38.H2OSi/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-2/h3-18H2,1-2H3;2H2
InChIKey
RZIRKXZVWWLAMH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)