Wichtige Dokumente
55336
Hydroxyimino-malononitril Natriumsalz
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
Carbonylcyanid-oxim Natriumsalz, Mesoxalsäurenitril-oxim Natriumsalz
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3N3NaO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.04
Beilstein:
5150724
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (NT)
mp (Schmelzpunkt)
284-291 °C
SMILES String
[Na+].[O-]N=C(C#N)C#N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)