Merck
553336
Sigma-Aldrich
1-(2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)-1-propanol
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6F5CHOHCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4430 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
Dichte
1.430 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C9H7F5O/c1-2-3(15)4-5(10)7(12)9(14)8(13)6(4)11/h3,15H,2H2,1H3
InChIKey
QRHBGWMLUAGPNM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)