Merck
553255
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1,1,2-triphenylethanol
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(NH2)C(OH)(C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −236°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
128-132 °C (lit.)
SMILES String
N[C@@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19NO/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(22,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19,22H,21H2/t19-/m0/s1
InChIKey
ZQNFUXDRYQQYAQ-IBGZPJMESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)