Merck
553220
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,2,2-Triphenylethylamin
97%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2CHCH(NH2)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −80°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
66-69 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N/c21-20(18-14-8-3-9-15-18)19(16-10-4-1-5-11-16)17-12-6-2-7-13-17/h1-15,19-20H,21H2/t20-/m1/s1
InChIKey
NDCGGZYGIWLSAT-HXUWFJFHSA-N
Rechtliche Hinweise
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)