Merck
552658
Sigma-Aldrich
3-Brompropyl-funktionalisiertes Kieselgel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
Synonym(e):
Bromid-3 funktionlisiertes Silicagel
Größe auswählen
5 G
CHF 167.00
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 167.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Kennzeichnungsgrad
1.5 mmol/g loading
Qualitätsniveau
Oberflächenbereich
500 m2/g
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
SMILES String
O=[SiH2].CCCBr
InChI
1S/C3H7Br.H2OSi/c1-2-3-4;1-2/h2-3H2,1H3;2H2
InChIKey
MHCVEVAMXYXCCC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)