Merck
551848
Sigma-Aldrich
1,2-Dibrom-4,5-bis-(octyloxy)-benzol
97%
Synonym(e):
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H2(OC8H17)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
40-43 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCOc1cc(Br)c(Br)cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H36Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-21-17-19(23)20(24)18-22(21)26-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
InChIKey
YEYRWRVHDLPUGQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)