Merck
551066
Sigma-Aldrich
(R)-4,5,5-Triphenyl-2-oxazolidinon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H17NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +216°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
246-250 °C (lit.)
SMILES String
O=C1N[C@H](c2ccccc2)C(O1)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H17NO2/c23-20-22-19(16-10-4-1-5-11-16)21(24-20,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H,(H,22,23)/t19-/m1/s1
InChIKey
QCWBJFYOEHCELV-LJQANCHMSA-N
Rechtliche Hinweise
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)