Wichtige Dokumente
550329
6-Brom-2-methylchromon
97%
About This Item
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
128-132 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CC(=O)c2cc(Br)ccc2O1
InChI
1S/C10H7BrO2/c1-6-4-9(12)8-5-7(11)2-3-10(8)13-6/h2-5H,1H3
InChIKey
PVHDLBFVSMGZAA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)