Wichtige Dokumente
548995
2-Brom-4-fluorbenzotrifluorid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(F)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
Dichte
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(c(Br)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10,11)12/h1-3H
InChIKey
XBBGYSIEJHXPLL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, also known as 4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, is a halogenated benzotrifluoride derivative.
Anwendung
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride may be used in the multi-step synthesis of (2-{4-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-piperidin-4-yl-1H-imidazol-1-yl}ethyl)dimethylamine.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Synthesis of (2-{4-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl) phenyl]-2-piperidin-4-yl-1H-imidazol-1-yl} ethyl) dimethylamine.
Vaid RK, et al.
Synthesis, 45(11), 1534-1540 (2013)