Merck
548472
Sigma-Aldrich
Kupfer(I)-tellurid
99.9% trace metals basis
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cu2Te
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9% trace metals basis
Form
crystalline
SMILES String
[Cu][Te][Cu]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)