Merck
548197
Sigma-Aldrich
1,8-Octanthiol-diacetat
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3COS(CH2)8SCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
37-41 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)SCCCCCCCCSC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2S2/c1-11(13)15-9-7-5-3-4-6-8-10-16-12(2)14/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
QJAYCBKJPCEYSJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)