Merck
548138
Sigma-Aldrich
Lithiumperchlorat
anhydrous, beads, 99.99%
Synonym(e):
Lithium perchlorate (LiClO4 )
About This Item
Lineare Formel:
LiClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
anhydrous
Assay
99.99%
Form
beads
mp (Schmelzpunkt)
236 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)