Merck
547859
Sigma-Aldrich
Tris-[N,N-bis-(trimethylsilyl)-amido]-erbium(III)
97%
About This Item
Lineare Formel:
[[(CH3)3Si]2N]3Er
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
648.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
166-170 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)N([Er](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)