Merck
546909
Sigma-Aldrich
2-Brom-5-fluorbenzotrifluorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(F)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.00
Beilstein:
2643544
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
136-143 °C (lit.)
Dichte
1.695 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
InChIKey
AIDVAZGOACECLJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)