Merck
546542
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-nitrobenzamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4(NO2)CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
157-160 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O3/c8-4-1-2-6(10(12)13)5(3-4)7(9)11/h1-3H,(H2,9,11)
InChIKey
MKHXTOPPKVFSFI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and preliminary cytotoxic and antifungal evaluation of some 6-N,N-dialkyl 2-aryl-4(3H)-quinazolinone derivatives.
Lopez SE, et al.
Heterocyclic Communications, 7(5), 473-480 (2001)