Merck
546305
Sigma-Aldrich
6-(4-Bromphenyl)-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-on
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
167-171 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)CC2
InChI
1S/C10H9BrN2O/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(14)13-12-9/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
InChIKey
CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)