Merck
545902
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorphenoxy)-propionitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4O(CH2)2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
274 °C (lit.)
Dichte
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8FNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
InChIKey
MSQBUHCLFYFIGC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)