Wichtige Dokumente
545058
Neodym(III)-bromid Hydrat
99.999%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
NdBr3 · xH20
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.95 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.999%
Dichte
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.Br[Nd](Br)Br
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)