Wichtige Dokumente
544477
1,6-Dimethoxyhexan
98%
About This Item
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
182-183 °C (lit.)
Dichte
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCCCCCOC
InChI
1S/C8H18O2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
GZHQUHIMIVEQFV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)