Wichtige Dokumente
544213
1,4-Diethoxybenzol
97%
Synonym(e):
Hydrochinon-diethylether
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
69-72 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccc(OCC)cc1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)