Merck
543217
Sigma-Aldrich
N-Z-L-Alaninol
98%
Synonym(e):
(S)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)-carbaminsäure-benzylester
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2O2CNHCH(CH3)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −8.0, c = 2% in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
81-84 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C[C@@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-9(7-13)12-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14)/t9-/m0/s1
InChIKey
AFPHMHSLDRPUSM-VIFPVBQESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)