Merck
542083
Sigma-Aldrich
Lanthan(III)-acetat Hydrat
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Lanthanum triacetate hydrate
About This Item
Lineare Formel:
La(CH3CO2)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.04 (anhydrous basis)
Beilstein:
3693604
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.99% trace metals basis
Eignung der Reaktion
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES String
O.CC(=O)O[La](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.La.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
YRKCZRMEPGLHRN-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)