Merck
541427
Sigma-Aldrich
1,6-Anhydro-2,3-O-isopropyliden-β-D-mannopyranose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
127-130 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H]3CO[C@H](O3)[C@H]2O1
InChI
1S/C9H14O5/c1-9(2)13-6-5(10)4-3-11-8(12-4)7(6)14-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3/t4-,5-,6+,7+,8-/m1/s1
InChIKey
VEESJHGZLRXGHP-QQGCVABSSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)