Merck
540536
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-Pseudoephedrin-(R)-2-methylhydrocinnamamid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +16°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO2/c1-15(14-17-10-6-4-7-11-17)20(23)21(3)16(2)19(22)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,15-16,19,22H,14H2,1-3H3/t15-,16+,19-/m1/s1
InChIKey
YBSOZNKAYZZSLZ-JTDSTZFVSA-N
Rechtliche Hinweise
Licensed under U.S. Patent 5 488 131
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)