Merck
540242
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1,2-Propandiol
96%
Synonym(e):
(R)-(−)-Propylenglycerin, (R)-(−)-Propylenglykol
Größe auswählen
25 G
CHF 142.00
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 142.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.09
Beilstein:
1718872
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]20/D −16.5°, neat
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C[C@@H](O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-GSVOUGTGSA-N
Sonstige Hinweise
(R)-(-)-1,2-Propanediol undergoes metabolization in the bovine rumen fluid by the rumen microbiota with the emission of sulfur-containing gases.[1]
Rechtliche Hinweise
Manufactured under license by Shasun Chemicals and Drugs Limited, using Jacobsen HKR technology.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)