Merck
539910
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)-3-amino-1,2-propandiol
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2O2CNHCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
74-78 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OCC(O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO4/c13-7-10(14)6-12-11(15)16-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,13-14H,6-8H2,(H,12,15)
InChIKey
DAMJAHUBTRVKPI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)