Merck
537128
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Chlor-3-(4-fluorphenoxy)-2-propanol
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4OCH2CH(OH)CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −0.25°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.522 (lit.)
bp
283-284 °C (lit.)
Dichte
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H](CCl)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10ClFO2/c10-5-8(12)6-13-9-3-1-7(11)2-4-9/h1-4,8,12H,5-6H2/t8-/m1/s1
InChIKey
OSIKOYZBGUHWAB-MRVPVSSYSA-N
Rechtliche Hinweise
Manufactured under license by Shasun Chemicals and Drugs Limited, using Jacobsen HKR technology.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)