Wichtige Dokumente
537063
Acetessigsäure-o-toluidid
99.7%
Synonym(e):
2′-Methylacetoacetanilid
About This Item
Assay
99.7%
mp (Schmelzpunkt)
104-106 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
InChIKey
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)