Wichtige Dokumente
536350
1,8-Dinitroanthrachinon
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
318-322 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)c3cccc(c3C(=O)c12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N2O6/c17-13-7-3-1-5-9(15(19)20)11(7)14(18)12-8(13)4-2-6-10(12)16(21)22/h1-6H
InChIKey
MBIJFIUDKPXMAV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)