Merck
536318
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2-fluorbenzoesäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
177-180 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cccc(Cl)c1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
FCSSYEWURMTUSM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)