Wichtige Dokumente
535761
Bis(1-octyloxy-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
Dynamische Viskosität
3000 mPa.s(20 °C)(lit.)
Übergangstemp.
Tg >150 °C (dec)
Löslichkeit
H2O: <6 ppm at 20 °C
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCON1C(C)(C)CC(CC1(C)C)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)N(OCCCCCCCC)C(C)(C)C2
InChI
1S/C44H84N2O6/c1-11-13-15-17-23-27-31-49-45-41(3,4)33-37(34-42(45,5)6)51-39(47)29-25-21-19-20-22-26-30-40(48)52-38-35-43(7,8)46(44(9,10)36-38)50-32-28-24-18-16-14-12-2/h37-38H,11-36H2,1-10H3
InChIKey
OSIVCXJNIBEGCL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Low basicity reduces interactions with acidic paint ingredients particularly effective in coatings based on alkyds.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)