Wichtige Dokumente
535613
6-Chlor-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-propionsäure
97%
Synonym(e):
6-Chlor-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-propansäure
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
146-149 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCN1C(=O)CNc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C11H11ClN2O3/c12-7-1-2-8-9(5-7)14(4-3-11(16)17)10(15)6-13-8/h1-2,5,13H,3-4,6H2,(H,16,17)
InChIKey
NQQAASICWNSKLF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)