Merck
534137
Sigma-Aldrich
2′,4-Dihydroxy-3′,4′,6′-trimethoxybenzylidenacetophenon
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)3C6H(OH)COCH=CHC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
177-182 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(OC)c(c(O)c1OC)C(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H18O6/c1-22-14-10-15(23-2)18(24-3)17(21)16(14)13(20)9-6-11-4-7-12(19)8-5-11/h4-10,19,21H,1-3H3/b9-6+
InChIKey
PSPONZNQSBPSLY-RMKNXTFCSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)