Merck
53362
Sigma-Aldrich
(S,S,S,S)-2,3-Bis-(2,5-dimethyl-phospholanyl)-benzo[b]thiophen-cyclooctadienrhodium(I)-tetrafluoroborat-Komplex
≥97%
Synonym(e):
Methyl-Butiphan SK-P005-2a
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H40BF4P2RhS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
660.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@H]2CC[C@H](C)P2c3sc4ccccc4c3P5[C@@H](C)CC[C@@H]5C
InChI
1S/C20H28P2S.C8H12.BF4.Rh/c1-13-9-10-14(2)21(13)19-17-7-5-6-8-18(17)23-20(19)22-15(3)11-12-16(22)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,15-,16-;;;/m0.../s1
InChIKey
WRSSNSWNSIHAGU-KZOFNLLLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)