Merck
533432
Sigma-Aldrich
4,5-Bis-(methylthio)-1,3-dithiol-2-thion
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6S5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C (lit.)
SMILES String
CSC1=C(SC)SC(=S)S1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)