532576
Chromon-3-carbonsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
202-205 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C1=COc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O4/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-5-7(9)10(12)13/h1-5H,(H,12,13)
InChIKey
PCIITXGDSHXTSN-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- chromane-2,4-diones
- chromone-3-carboxamides
- 5-(2-hydroxyphenyl)isoxazole
- chromone-2-carboxamides
- chromone-2-carboxamido-3-esters
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable