Merck
530395
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-5-nitrobenzoesäure-methylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H3(NO2)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
172.5-177.5 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1cc(ccc1NC(C)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O5/c1-6(13)11-9-4-3-7(12(15)16)5-8(9)10(14)17-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,13)
InChIKey
HAKPLTBAUCAFMV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)