530190
S-Phenyl-L-cystein
97%
Synonym(e):
3-(Phenylthio)-L-alanin, 4-Thia-L-homophenylalanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +10°, c = 1.5 in 1 M NaOH
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@@H](CSc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2S/c10-8(9(11)12)6-13-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChIKey
XYUBQWNJDIAEES-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable