Merck
529397
Sigma-Aldrich
Prolin-(2-chlortritylester), polymergebunden
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Quervernetzung
1 % cross-linked
Kennzeichnungsgrad
0.4-0.6 mmol/g N loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)