Wichtige Dokumente
529133
1-Methoxy-2-naphthoesäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
125-129 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
COc1c(ccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
PMJACRPIWSINFF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 1-sec-butyl-2-naphthoic acid
- 1-tert-butyl-2-naphthoic acid
- 1-ethyl-2-naphthoic acid
- 1-vinyl-2-naphthoic acid
- 1-phenyl-2-naphthoic acid
- 1-(2,5-dimethylphenyl)-2-naphthoic acid
- 2′-methoxy-[1,1′-binaphthalene]-2-carboxylic acid
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)