Merck
528471
Sigma-Aldrich
Ethyl-trans-4-ethoxycinnamat
97%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H4CH=CHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(OCC)cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-15-12-8-5-11(6-9-12)7-10-13(14)16-4-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b10-7+
InChIKey
XFRWZVXVZIQXFI-JXMROGBWSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable