Merck
528455
Sigma-Aldrich
3-Ethoxyzimtsäure-ethylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H4CH=CHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.556 (lit.)
bp
316 °C (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])c1cccc(OCC)c1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-15-12-7-5-6-11(10-12)8-9-13(14)16-4-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b9-8+
InChIKey
HCKOJKUUNSOANP-CMDGGOBGSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)