Wichtige Dokumente
528242
5-Methoxyisophthalsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
275-280 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
COc1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-3-5(8(10)11)2-6(4-7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
POSMIIJADZKUPL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)