Merck
527610
Sigma-Aldrich
1-Vinyl-[cis-1,2-bis-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)]-cyclohexan-1-ol
Synonym(e):
1-(cis-1,2-Bis(4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl))vinylcyclohexan-1-ol
About This Item
Lineare Formel:
C6H10(OH)C(BO2C2(CH3)4)CH(BO2C2(CH3)4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
85-90 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C(/B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C3(O)CCCCC3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable