Merck
527432
Sigma-Aldrich
tert-Butylcinnamat
98%
Synonym(e):
trans-tert.-Butyl-cinnamat
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=CHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
bp
85 °C/0.12 mmHg (lit.)
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-13(2,3)15-12(14)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3/b10-9+
InChIKey
AGKLVMVJXDFIGC-MDZDMXLPSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)