Wichtige Dokumente
526444
2,4,5-Trimethylbenzoesäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
150-153 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1cc(C)c(cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6-4-8(3)9(10(11)12)5-7(6)2/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
QENJZWZWAWWESF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)