Merck
526258
Sigma-Aldrich
Rutheniumrot
Dye content 50 %
Synonym(e):
Ammonisiertes Rutheniumoxychlorid
About This Item
Lineare Formel:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
786.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Zusammensetzung
Dye content, 50%
λmax
534 nm
SMILES String
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)