Merck
526150
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,3-Dibenzyloxy-1-propanol
96%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2O(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]20/D −18°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.552 (lit.)
bp
153-156 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@@H](COCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O3/c18-11-17(20-13-16-9-5-2-6-10-16)14-19-12-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-/m0/s1
InChIKey
FBDGHDWQYGJZQU-KRWDZBQOSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)